Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 1X, pH 8,0, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Code produit. p-29171
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 10224683
Marque: Fisher BioReagents BP2473100
Demander un format en vrac ou personnalisé
  • Gagnez du temps et simplifiez la préparation du tampon à l’aide de la solution tampon TBE 1X prête à l’emploi Fisher BioReagents
  • Élimine les désagréments liés à la dilution ou à l’attente de la dissolution de la poudre
  • La solution 1X contient 10 mM de Tris et 1 mM d’EDTA
  • Filtrée et autoclavée - prête à l’emploi
  • Testée quant à l’absence de DNase, de RNase et de protéase
  • Le tampon TE (pH 8,0) est systématiquement utilisé pour la resuspension de l’ADN après précipitation
  • Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-EDTA
Note relative au nom Solution 1X, pH 8,0
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Couleur Incolore
pH 7,4 à 8,1
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 5 micron.
Conditionnement Flacon poly
Protéase Exempt de protéase
Synonyme TE
Qualité Biologie moléculaire