Learn More
Tris Base (cristaux blancs ou poudre cristalline blanche / biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit. p-28975
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Tambour en fibres
Conditionnement:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
Code produit. 10103203
Marque: Fisher BioReagents BP152500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour les procédures de biologie moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse.
Sans DNases, RNases, ni protéases.
Tris Base est un composant des tampons utilisés lors des procédures de biologie moléculaire, de culture cellulaire et électrophorétiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Absorbance 0.05 AU max. à 280 nm
Nom chimique ou matériau Tris Base
Point de fusion 168.5°C
Point d’ébullition 219°C
Couleur Blanc
pH 10.4
Forme physique Cristaux ; poudre cristalline
Quantité 500 g
DNase Sans DNase
Formule 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanédiol, Tris (hydroxyméthyl) aminométhane, Tris Base, THAM, triméthylol Aminométhane, Trométamol
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99.8 %
Identification Test de réussite
Formule linéaire H2NC(CH2OH)3
Conditionnement Flacon poly
Protéase Sans protéases
Merck Index 15, 9951
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté ≥99.8 %
Qualité Biologie moléculaire