Learn More
Tampon TE, solution 1X pH 8,0, EDTA faible, qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Beschreibung
Utilisez directement pour remettre en suspension ou diluer l’ADN purifié ou l’ARN.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | TE Buffer |
Concentration | 1 X |
pH | 8 |
Forme physique | Solution |
Quantité | 100 mL |
Conditionnement | Flacon Nalgene |
Qualité | Biologie moléculaire |