Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle en zirconium pour creuset
26.80€ - 92.00€
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15471357
|
Thermo Scientific™
035896.KT |
Pour creuset 36035 | 1 000 ml |
91.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15401367
|
Thermo Scientific™
035900.KT |
Pour creuset 36039 | 500mL |
92.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15481367
|
Thermo Scientific Chemicals
035922.KT |
Pour creuset 36058 | 250mL |
56.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15431377
|
Thermo Scientific Chemicals
035939.KT |
Pour creuset 36097 | 250mL |
67.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15461377
|
Thermo Scientific™
035943.KT |
For 36083 crucible | 100mL |
42.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15411387
|
Thermo Scientific™
035960.KT |
Pour creuset 36054 | 100mL |
38.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15421397
|
Thermo Scientific Chemicals
035985.KT |
Pour creuset 35997 | 55mL |
44.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15481397
|
Thermo Scientific™
036005.KT |
For 35888 crucible | 5 ml |
37.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15401417
|
Thermo Scientific™
036041.KT |
Pour creuset 35905 | 20mL |
44.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15431417
|
Thermo Scientific™
036045.KT |
For 35909 crucible | 10mL |
26.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15471417
|
Thermo Scientific Chemicals
036060.KT |
Pour creuset 35947 | 35 ml |
54.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15401427
|
Thermo Scientific Chemicals
036064.KT |
Pour creuset 35972 | 25mL |
42.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15441427
|
Thermo Scientific™
036069.KT |
Pour creuset 35926 | 25mL |
45.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15481427
|
Thermo Scientific™
036079.KT |
For 35930 crucible | 15mL |
37.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15481437
|
Thermo Scientific™
036107.KT |
Pour creuset 35951 | 20mL |
37.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15401447
|
Thermo Scientific™
036111.KT |
For 36014 crucible | 45mL |
41.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15451397
|
Thermo Scientific™
036001.KT |
For 35884 crucible | 15mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15451367
|
Thermo Scientific™
035918.KT |
For 36087 crucible | 500mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15431407
|
Thermo Scientific™
036022.KT |
Pour creuset 35968 | 45mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15461407
|
Thermo Scientific™
036026.KT |
Pour creuset 36070 | 55mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||