Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle en zirconium pour creuset
Marque: Thermo Scientific Chemicals 035900.KT
92.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Pour creuset 36039 | |
500mL | |
Couvercle de creuset en zirconium |
Zirconium sec | |
Profondeur : 65mm |