Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle en zirconium pour creuset
Marque: Thermo Scientific Chemicals 036079.KT
37.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
For 35930 crucible | |
15mL | |
Couvercle de creuset en zirconium |
Zirconium | |
Profondeur : 22mm |