Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle en zirconium pour creuset
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10mL
15mL
20mL
25mL
35 ml
45mL
55mL
100mL
250mL
500mL
1 000 ml
Description:
Pour creuset 35884
Pour creuset 35888
Pour creuset 35905
Pour creuset 35909
Pour creuset 35926
Pour creuset 35930
Pour creuset 35947
Pour creuset 35951
Pour creuset 35968
Pour creuset 35972
Pour creuset 35997
Pour creuset 36014
Pour creuset 36035
Pour creuset 36039
Pour creuset 36054
Pour creuset 36058
Pour creuset 36070
Pour creuset 36083
Pour creuset 36087
Pour creuset 36097
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Pour creuset 35997 |
| Matériau | Zirconium sec |
| Capacité (métrique) | 55mL |
| Hauteur (métrique) | Profondeur : 59mm |
| Product Type | Couvercle de creuset en zirconium |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering