Learn More
ZEOsphere™
ZEOsphere™ is a high purity, high performance Spherical Chromatographic Silica gel ideal for high performance, high resolution purifications and separations available with 10 μm pores with particle sizes 100 A, 120 A and 300 A and functionalized formats (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
Marque: ZEOsphere 302059
Description
- Gel de silice sphérique haute performance
- Haute pureté
- Homogénéité et précision suisses
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Certification ISO
- Large sélection d’options de fonctionnalisation
- Grande stabilité chimique et mécanique
- 100 Å, 120 Å et 300 Å tailles de pores disponibles
- 10 m de granulométrie
- Adapté aux pressions moyennes à élevées
- Capacité de charge élevée
- Service et assistance inégalés
- Sélection de tailles d’emballage disponibles
- Adapté aux méthodes par gravité, Flash et de traitement
Spécification
10 μm | |
Rétention chromatographique | |
Gel de silice | |
C8 Functionalized |
120 Å | |
500 g | |
Gel de silice | |
Sphérique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.