Learn More
Thermo Scientific Chemicals Base d’azote de levure, sans acides aminés, sans sulfate d’ammonium
Utilisé pour classer les levures en fonction des exigences en matière de glucides et d’acides aminés. Recommandé pour la classification des levures en fonction des exigences en matière de carbone et d’azote. Contient tous les nutriments essentiels nécessaires à la croissance des levures, à l’exception des acides aminés, de l’azote et des glucides.
Marque: Thermo Scientific Chemicals H26271.36
631.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate is used for classifying yeasts based on carbohydrate and amino acids requirements. Recommended for use in classifying yeasts based on carbon and nitrogen requirements. Contains all essential nutrients required for the growth of yeasts except amino acids, nitrogen and carbohydrate. Addition of nitrogen and carbon sources is required.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Poudre | |
Bouteille en plastique | |
500 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252207 | Certificat d’analyse | 28/08/2024 | H26271.22,H26271.36 |
10247315 | Certificat d’analyse | 11/07/2023 | H26271.22,H26271,H26271.36 |
10244138 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | H26271.22,H26271.36 |
10243941 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | H26271.22,H26271.36 |
10240385 | Certificat d’analyse | 29/04/2022 | H26271.22,H26271.36 |