Learn More
Thermo Scientific Chemicals Base d’azote de levure, sans acides aminés, sans sulfate d’ammonium
Code produit. p-7076521
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11336759
Marque: Thermo Scientific Chemicals H26271.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé pour classer les levures en fonction des exigences en matière de glucides et d’acides aminés. Recommandé pour la classification des levures en fonction des exigences en matière de carbone et d’azote. Contient tous les nutriments essentiels nécessaires à la croissance des levures, à l’exception des acides aminés, de l’azote et des glucides.
Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate is used for classifying yeasts based on carbohydrate and amino acids requirements. Recommended for use in classifying yeasts based on carbon and nitrogen requirements. Contains all essential nutrients required for the growth of yeasts except amino acids, nitrogen and carbohydrate. Addition of nitrogen and carbon sources is required.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type d’emballage Bouteille en plastique
Quantité 500 g