Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extrait de levure Code produit.: 11356849
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific Chemicals Extrait de levure
Code produit. 11356849
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11356849
Marque: Thermo Scientific Chemicals H26769.36
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme additif alimentaire, rehausseur de saveur dans les aliments transformés de toutes sortes et comme nutriment pour les milieux de culture bactériens. Il est utilisé pour créer des saveurs salées et des sensations umami.
Yeast extract is used as food additive, flavor enhancer in processed foods of all kinds and as nutrient for bacterial culture media. It is used to create savoury flavors and umami taste sensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type d’emballage Bouteille en verre
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX02K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog NumberH26769.22,H26769.36
Numéro de lot10252314 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog NumberH26769.22,H26769.36
Numéro de lotT03K022 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog NumberH26769.22,H26769.36
Numéro de lotR08K069 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog NumberH26769.22,H26769.36
Numéro de lotS06I051 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberH26769.22,H26769.36
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Extrait de levure >