Description
Yeast extract is used as food additive, flavor enhancer in processed foods of all kinds and as nutrient for bacterial culture media. It is used to create savoury flavors and umami taste sensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Forme | Poudre |
Type d’emballage | Bouteille en verre |
Quantité | 100 g |
Sensibilité | Hygroscopique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X02K018 | Certificat d’analyse | 10/10/2024 | H26769.22,H26769.36 |
10252314 | Certificat d’analyse | 04/09/2024 | H26769.22,H26769.36 |
T03K022 | Certificat d’analyse | 26/07/2024 | H26769.22,H26769.36 |
R08K069 | Certificat d’analyse | 17/05/2024 | H26769.22,H26769.36 |
S06I051 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | H26769.22,H26769.36 |