Learn More
Waters Corporation XBridge Prep Amide Column
XBridge BEH Amide columns retain extremely polar compounds, including carbohydrates and sugars.
3045.00€ - 16350.00€
Spécification
Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forme des particules | Sphérique |
Granulométrie | 5 μm |
Porosité | 130 Å |
Quantité | 1/Ea. |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15262160
|
Waters Corporation
186006611 |
250 mm | 30 mm |
16350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15423450
|
Waters Corporation
186006603 |
50 mm | 19 mm |
3045.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17163792
|
Waters Corporation
186006604 |
100 mm | 19 mm |
5085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17173792
|
Waters Corporation
186006605 |
150 mm | 19 mm |
6090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17183792
|
Waters Corporation
186006606 |
250 mm | 19 mm |
7815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17193792
|
Waters Corporation
186006607 |
50 mm | 30 mm |
6270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17103802
|
Waters Corporation
186006608 |
75 mm | 30 mm |
7995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17113802
|
Waters Corporation
186006609 |
100 mm | 30 mm |
9255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17123802
|
Waters Corporation
186006610 |
150 mm | 30 mm |
11595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- XBridge Amide columns offer you a chemically stable, trifunctionally bonded amide phase that is stable from pH 2 to 11 to enable the separation of polar analytes spanning a wide range of polarity, structural moiety and pKa.
Spécification
6000 psi (415 Bar) | |
5 μm | |
1/Ea. | |
No |
Sphérique | |
130 Å | |
L68 | |
Colonne |