Learn More
Waters Corporation XBridge Phenyl Column
XBridge BEH Phenyl columns provide complementary selectivity to C18 stationary phases, especially for polyaromatic compounds.
1185.00€ - 1575.00€
Spécification
Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forme des particules | Spherical |
Porosité | 130 Å |
Quantité | 1/Ea. |
Type d’USP | L11 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13185039
|
Waters Corporation
186003348 |
4.6 mm | 30 mm | 5 μm |
1185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13175019
|
Waters Corporation
186003322 |
2.1 mm | 50 mm | 3.5 μm |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13115029
|
Waters Corporation
186003328 |
3 mm | 100 mm | 3.5 μm |
1350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10628277
|
Waters Corporation
186003329 |
3 mm | 150 mm | 3.5 μm |
1447.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13195029
|
Waters Corporation
186003338 |
2.1 mm | 50 mm | 5 μm |
1215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10033994
|
Waters Corporation
186003349 |
4.6 mm | 50 mm | 5 μm |
1215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10210515
|
Waters Corporation
186003351 |
4.6 mm | 100 mm | 5 μm |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13105049
|
Waters Corporation
186003352 |
4.6 mm | 150 mm | 5 μm |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13115049
|
Waters Corporation
186003353 |
4.6 mm | 250 mm | 5 μm |
1530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13125019
|
Waters Corporation
186003317 |
1 mm | 50 mm | 3.5 μm |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13145019
|
Waters Corporation
186003319 |
1 mm | 150 mm | 3.5 μm |
1447.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13165019
|
Waters Corporation
186003321 |
2.1 mm | 30 mm | 3.5 μm |
1222.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10298006
|
Waters Corporation
186003323 |
2.1 mm | 100 mm | 3.5 μm |
1350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10542877
|
Waters Corporation
186003324 |
2.1 mm | 150 mm | 3.5 μm |
1447.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13195019
|
Waters Corporation
186003326 |
3 mm | 30 mm | 3.5 μm |
1222.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13105029
|
Waters Corporation
186003327 |
3 mm | 50 mm | 3.5 μm |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13135029
|
Waters Corporation
186003331 |
4.6 mm | 30 mm | 3.5 μm |
1222.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13145029
|
Waters Corporation
186003332 |
4.6 mm | 50 mm | 3.5 μm |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13155029
|
Waters Corporation
186003333 |
4.6 mm | 75 mm | 3.5 μm |
1282.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13165029
|
Waters Corporation
186003334 |
4.6 mm | 100 mm | 3.5 μm |
1350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13185029
|
Waters Corporation
186003337 |
2.1 mm | 30 mm | 5 μm |
1185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12376223
|
Waters Corporation
186003339 |
2.1 mm | 100 mm | 5 μm |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13115039
|
Waters Corporation
186003340 |
2.1 mm | 150 mm | 5 μm |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13135039
|
Waters Corporation
186003342 |
3 mm | 30 mm | 5 μm |
1185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13145039
|
Waters Corporation
186003343 |
3 mm | 50 mm | 5 μm |
1215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13155039
|
Waters Corporation
186003344 |
3 mm | 100 mm | 5 μm |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10034783
|
Waters Corporation
186003345 |
3 mm | 150 mm | 5 μm |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13165039
|
Waters Corporation
186003346 |
3 mm | 250 mm | 5 μm |
1530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13195039
|
Waters Corporation
186003350 |
4.6 mm | 75 mm | 5 μm |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13203290
|
Waters Corporation
186003965 |
4.6 mm | 250 mm | 3.5 μm |
1575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10165464
|
Waters Corporation
186003335 |
4.6 mm | 150 mm | 3.5 μm |
1447.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- This most chemically stable commercially available Phenyl sorbent on the market and provides you with ultra-low column bleed, long column lifetimes and excellent peak shape.
Spécification
6000 psi (415 Bar) | |
130 Å | |
L11 | |
Column |
Spherical | |
1/Ea. | |
Yes |