missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XBridge Phenyl Column
XBridge BEH Phenyl columns provide complementary selectivity to C18 stationary phases, especially for polyaromatic compounds.
Marque: Waters Corporation 186003332
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- This most chemically stable commercially available Phenyl sorbent on the market and provides you with ultra-low column bleed, long column lifetimes and excellent peak shape.
Spécification
4.6 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
3.5 μm | |
1/Ea. | |
Oui |
50 mm | |
Sphérique | |
130 Å | |
L11 | |
Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu