Learn More
Waters Corporation XBridge Phenyl Column
XBridge BEH Phenyl columns provide complementary selectivity to C18 stationary phases, especially for polyaromatic compounds.
Marque:  Waters Corporation 186003333
Encompass
Code produit. 13155029
  • 1327.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • This most chemically stable commercially available Phenyl sorbent on the market and provides you with ultra-low column bleed, long column lifetimes and excellent peak shape.
Spécification
Spécification
4.6 mm
6000 psi (415 Bar)
3.5 μm
1/Ea.
Oui
75 mm
Sphérique
130 Å
L11
Colonne
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.