Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
WPA Lightwave 3+ CT is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect high resolution with the 3 nm bandwidth. Color touch screen for distinguishing multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
8125.00€ - 9545.00€
Spécification
Hauteur au centre du faisceau | 15 mm |
---|---|
Profondeur (impériale) | 15,3 po |
Profondeur (métrique) | 390 mm |
Type de détecteur | Double matrice CMOS |
Affichage | Color Touchscreen |
Code produit | Marque | Comprend | Interface | Imprimante incluse | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Interface | Imprimante incluse | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17163628
|
Biochrom
80-3007-67 |
Spectrophotomètre | Écran tactile, port USB, PC via le logiciel PVC | Non |
8125.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17186099
|
Biochrom
80-3007-68 |
Spectrophotomètre, imprimante série intégrée | Écran tactile, port USB, PC via le logiciel PVC | Oui |
9200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17243074
|
Biochrom
80-3007-69 |
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth | Écran tactile, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth | Non |
9200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17253074
|
Biochrom
80-3007-70 |
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth, imprimante série intégrée | Écran tactile, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth | Oui |
9545.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Split Beam (RBC) UV/Vis Spectrophotometer covering 190 to 1100 nm (3 nm bandwidth)
- 5 in. color touch screen with zoom and track functions makes it easy to distinguish multiple samples by color on graph overlays
- USB port for data collection
- Accepts 10, 20, and 40 mm path length cuvettes
- Built-in software provides flash scan, fixed wavelength measurements, kinetics, and concentration with comprehensive graphics capability plus the ability to store up to 90 methods
- Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
- Lightweight and stackable for storage
Spécification
15 mm | |
390 mm | |
Color Touchscreen | |
Flash au xénon | |
3 nm | |
120/240 V | |
Cuves de 10, 20 ou 40 mm de longueur de trajet | |
100 mm | |
±0,005 crête à crête ±0,002 RMS | |
-0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb | |
10 po |
15,3 po | |
Double matrice CMOS | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais | |
WPA Lightwave 3+ CT | |
Spectrophotomètre UV-Vis | |
De 190 à 1100 nm | |
3,9 po | |
Grille plate | |
±1,3 % ou ±0,008 A, selon la valeur la plus élevée (à 546 nm) | |
±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm) | |
<0,5 %T 340 nm | |
±1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT