Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
WPA Lightwave 3+ CT is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect high resolution with the 3 nm bandwidth. Color touch screen for distinguishing multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
Marque:  Biochrom 80-3007-67
Code produit. 17163628
  • 8125.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Spectrophotomètre UV/Vis à faisceau divisé (RBC) couvrant 190 à 1 100 nm (bande passante de 3 nm)
  • L’écran tactile couleur de 5 po avec fonctions de zoom et de suivi distingue facilement plusieurs échantillons par couleur sur les superpositions graphiques
  • Port USB pour la collecte des données
  • Accepte les cuves de 10, 20 et 40 mm de longueur de trajet
  • Le logiciel intégré offre un balayage flash, des mesures de longueur d’onde fixes, une cinétique et une concentration avec une fonction graphique complète et la possibilité de stocker jusqu’à 90 méthodes
  • Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
  • Léger et empilable pour le stockage
Spécification
Afficher plus
Documents
Brochures
Nom du produit
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT > Biochrom WPA Lightwave 3+ CT ; Comprend : Spectrophotomètre