Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
WPA Lightwave 3+ CT is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect high resolution with the 3 nm bandwidth. Color touch screen for distinguishing multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
Marque:  Biochrom 80-3007-68
Code produit. 17186099
  • 9200.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Spectrophotomètre UV/Vis à faisceau divisé (RBC) couvrant 190 à 1 100 nm (bande passante de 3 nm)
  • L’écran tactile couleur de 5 po avec fonctions de zoom et de suivi distingue facilement plusieurs échantillons par couleur sur les superpositions graphiques
  • Port USB pour la collecte des données
  • Accepte les cuves de 10, 20 et 40 mm de longueur de trajet
  • Le logiciel intégré offre un balayage flash, des mesures de longueur d’onde fixes, une cinétique et une concentration avec une fonction graphique complète et la possibilité de stocker jusqu’à 90 méthodes
  • Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
  • Léger et empilable pour le stockage
Spécification
Spécification
15 mm
390 mm
Color Touchscreen
Flash au xénon
3 nm
120/240 V
Spectrophotométrie UV/Vis
3,9 po
Spectrophotomètre, imprimante série intégrée
Grille plate
±1,3 % ou ±0,008 A, selon la valeur la plus élevée (à 546 nm)
±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm)
Round
±2 nm
6,6 lb
10 po
15,3 po
Double matrice CMOS
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais
WPA Lightwave 3+ CT
Spectrophotomètre UV-Vis
De 190 à 1100 nm
Cuves de 10, 20 ou 40 mm de longueur de trajet
100 mm
Écran tactile, port USB, PC via le logiciel PVC
±0,005 crête à crête ±0,002 RMS
-0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T
Oui
<0,5 %T 340 nm
±1 nm
3 kg
260 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT > Biochrom WPA Lightwave 3+ CT ; Comprend : Spectrophotomètre, imprimante