Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
WPA Lightwave 3+ CT is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect high resolution with the 3 nm bandwidth. Color touch screen for distinguishing multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
Marque: Biochrom 80-3007-69
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spectrophotomètre UV/Vis à faisceau divisé (RBC) couvrant 190 à 1 100 nm (bande passante de 3 nm)
- L’écran tactile couleur de 5 po avec fonctions de zoom et de suivi distingue facilement plusieurs échantillons par couleur sur les superpositions graphiques
- Port USB pour la collecte des données
- Accepte les cuves de 10, 20 et 40 mm de longueur de trajet
- Le logiciel intégré offre un balayage flash, des mesures de longueur d’onde fixes, une cinétique et une concentration avec une fonction graphique complète et la possibilité de stocker jusqu’à 90 méthodes
- Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
- Léger et empilable pour le stockage
Spécification
15 mm | |
390 mm | |
Color Touchscreen | |
Flash au xénon | |
3 nm | |
120/240 V | |
Spectrophotométrie UV/Vis | |
3,9 po | |
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth | |
Grille plate | |
±1,3 % ou ±0,008 A, selon la valeur la plus élevée (à 546 nm) | |
±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm) | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb | |
10 po |
15,3 po | |
Double matrice CMOS | |
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais | |
WPA Lightwave 3+ CT | |
Spectrophotomètre UV-Vis | |
De 190 à 1100 nm | |
Cuves de 10, 20 ou 40 mm de longueur de trajet | |
100 mm | |
Écran tactile, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth | |
±0,005 crête à crête ±0,002 RMS | |
-0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T | |
Non | |
<0,5 %T 340 nm | |
±1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT > Biochrom WPA Lightwave 3+ CT ; Comprend : Spectrophotomètre, Bluetooth
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu