Learn More
Fisherbrand™ Pissettes de sécurité Code produit.: 10022564
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Pissettes de sécurité
Code produit. 10022564 Tous les produits Fisherbrand Produits
500 ml, Acétone
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
À utiliser avec (application):
Acétone
Eau distillée
Eau déminéralisée
Isopropanol
Toluène
Éthanol
Code produit. 10022564
Marque: Fisherbrand™ F116460622
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend les codes et symboles du ministère des transports des États-Unis (DOT) et de la National Fire Protection Association (NFPA). Les pissettes Fisherbrand™ avec étiquettes de sécurité comprennent également un numéro Chemical Abstract Service (CAS), les symboles des équipements de protection et les informations sur les organes cibles.
  • Bouteilles imprimées faciles à lire
  • Flacon large à col large de 53 mm (2 in.) pour un remplissage facile
  • En PEBD translucide résistant aux solvants ; le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge
  • Bouchons en PP
  • Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • À utiliser uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de six, toutes avec la même étiquette, ou en lot de six pissettes de 500 ml chacune : acétone, éthanol, isopropanol, méthanol, toluène et eau.
Spécification
Capacité 17 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 17 oz
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Acétone
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Type de produit Pissette
Chemical Label Acetone
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Type de bouchon Bouchon en polypropylène
Distribution par le bouchon Oui
Nom du produit
Fisherbrand™ Pissettes de sécurité >