Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds à col large avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
2 000 ml
3000 mL
3 840 ml
Finition de col:
100-400
33-400
38-400
53-400
89-400
Quantité:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Description
- Idéals pour une utilisation générale en laboratoire avec des solides et des poudres
- Offrent une excellente protection contre l’humidité, sont translucides et résistent aux chocs
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l’expédition
- Les flacons translucides permettent une visualisation limitée du contenu
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 950 ml |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) externe du col | 50 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 179 mm |
Matériau | PEHD |
Quantité | 12 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 53-400 |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons ronds à col large avec bouchons en polypropylène blanc >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu