Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large de qualité laboratoire Nalgene™
Description
Effectuez d’innombrables applications sur le terrain grâce aux flacons polyvalents en PEHD à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Ils présentent une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools et sont adaptés à la congélation jusqu’à -100°C ; leur étanchéité† est garantie.
- Leur excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des substances corrosives assure la polyvalence de ces flacons et les rend indispensables dans votre laboratoire
- Parfaits pour le stockage, l’expédition et le conditionnement des liquides—leurs parois uniformes assurent leur durabilité et leur résistance aux fissures et aux perforations
- Les capuchons sans liner assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
Inclut :
Bouchon à vis en PP
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml (16 oz) |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Flacon à col large de qualité laboratoire |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 44 mm |
À utiliser avec (application) | Stockage et expédition de réactifs en faible volume, sensibles à la lumière et précieux |
Matériau | PEHD |
Nbre par carton | 48 |
Nb par paquet | 12 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423560 | Certificat de conformité | 25/03/2025 | 21040016,2104-0016 |
1420587 | Certificat de conformité | 18/01/2025 | 21040016,2104-0016 |
1415158 | Certificat de conformité | 17/10/2024 | 2104-0016 |
1413853 | Certificat de conformité | 20/09/2024 | 2104-0016 |
1412285 | Certificat de conformité | 16/08/2024 | 2104-0016 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.