Learn More
Fisherbrand™ Plateaux à usage général en plastique blanc
Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ CSR-TW5
Description
- Disponibles en différents formats pour un usage général ou l’utilisation de matières présentant un risque biologique ou de radiation
- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
- Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
- D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
700 x 460 mm | |
700 mm | |
Plateau | |
Confinement sûr des déversements, protection de la paillasse de laboratoire | |
1/boîte |
Blanc | |
Plastique | |
460 mm | |
Revêtement | |
Rectangulaires |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.