Learn More
Cole-Parmer™ Chambres de gants gonflables Glove Bag™
Code produit. 12338627 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Largeur (métrique):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Hauteur (métrique):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12338627
Marque: Cole-Parmer™ 0440834
Protégez-vous et votre matériel rapidement sans perdre de place sur votre paillasse grâce à ces sacs à gants. Les sacs à gants gonflables Glove Bag™ établissent en quelques minutes une atmosphère de travail de haute pureté. Ces sacs gonflables éliminent efficacement l’oxygène et l’humidité lors de la manipulation du matériel.
Alternative aux boîtes à gants standard—ces sacs à gants durables en PE sont réutilisables, tout en pouvant être jetés grâce à leur prix raisonnable. Ces sacs sont faciles à utiliser—il vous suffit de glisser votre équipement dans les manches, d’en assurer l’étanchéité, de connecter le port pour le gaz (accepte les tubulures d’un dia. int. de 3⁄8 po) à votre alimentation en gaz, et de gonfler.
  • Les sacs jetables simplifient le nettoyage
  • Deux manches pour l’équipement et deux ports pour gaz à l’arrière pour une polyvalence accrue
  • Les sacs de gants en polyéthylène ont une épaisseur de 2,5 mil
  • Non autoclavables et non stériles
  • Une paire de gants en coton, un coupleur de tubulure et un bouchon compris
Ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient.
Spécification
Matériau Polyéthylène
Hauteur (métrique) 381 mm
Comprend Une paire de gants en coton, coupleur de tubulure et un bouchon
Longueur (métrique) 685,8 mm
Quantité 6/paquet
Largeur (métrique) 685,8 mm