Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
55.85€ - 95.95€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Taille du bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Taille du bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12458862
|
DWK Life Sciences
242760 |
Flacons E-Z de 12 mm x 32 mm | 10-425 | TFE / caoutchouc styrène-butadiène |
55.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12468862
|
DWK Life Sciences
242761 |
Flacons E-Z de 12 mm x 32 mm | 10-425 | PTFE / silicone / PTFE |
86.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12478722
|
DWK Life Sciences
240602 |
Flacons de 12 x 32 mm | 8-425 | PTFE / silicone |
69.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11581245
|
DWK Life Sciences
242768 |
Flacons de 15 x 45 mm | 13-425 | PTFE / silicone |
95.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12478862
|
DWK Life Sciences
242762 |
Flacons E-Z de 12 mm x 32 mm | 10-425 | TFE / silicone |
75.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Screw Caps
- Polypropylene
- Black
Spezifikation
Noir | |
en PP | |
Bouchon à vis |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts