missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
Marque: DWK Life Sciences 242762
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons à vis
- PP
- Noir
Spécification
TFE / silicone | |
PP | |
10-425 |
Noir | |
Bouchon à vis | |
Flacons E-Z de 12 mm x 32 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu