Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
Marque: DWK Life Sciences 242761
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons à vis
- PP
- Noir
Spécification
PTFE / silicone / PTFE | |
en PP | |
10-425 |
Noir | |
Bouchon à vis | |
Flacons E-Z de 12 mm x 32 mm |