Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
Marque: DWK Life Sciences 240602
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons à vis
- PP
- Noir
Spécification
PTFE / silicone | |
PP | |
8-425 |
Noir | |
Bouchon à vis | |
Flacons de 12 x 32 mm |