Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z™
Flacons d’échantillonnage automatique en verre avec une grande ouverture
91.15€ - 303.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Volume (métrique) | 1,8 mL |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Hauteur (métrique) | 32 mm |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Matériau | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Couleur | Matériau | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12404841
|
DWK Life Sciences
W225151-0204 |
Bouchon à vis | Bleu | Verre borosilicaté | Non |
91.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12414841
|
DWK Life Sciences
W225151-0205 |
Bouchon à vis | Jaune | Verre borosilicaté | Non |
91.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10614343
|
DWK Life Sciences
225179 |
Serti / à clipser | transparent | Verre de silice | Non |
248.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12413661
|
DWK Life Sciences
225174 |
Bouchon à sertir | Transparent | Verre de silice | Oui |
303.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- 12 mm de dia. × 32 mm de haut (0,47 × 1,26 po)
- Bouchon serti de 11 mm (0,43 po)
- 1,8 ml (0,06 oz)
Spécification
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
32 mm |