Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z™
Flacons d’échantillonnage automatique en verre avec une grande ouverture
Marque:  DWK Life Sciences W225151-0205
Code produit. 12414841
  • 91.65€ / 100 pièces
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 12 mm de dia. × 32 mm de haut (0,47 × 1,26 po)
  • Bouchon serti de 11 mm (0,43 po)
  • 1,8 ml (0,06 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / silicone
12 mm
1,8 mL
Polypropylène
32 mm
9 mm
Jaune
Verre borosilicaté
1,25 in
Bouchon à vis
100/boîte
Non
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z™ > Couleur du flacon : transparent ; couleur du bouchon : jaune ; 100/boîte