Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z™
Flacons d’échantillonnage automatique en verre avec une grande ouverture
Marque:  DWK Life Sciences W225151-0204
Code produit. 12404841
  • 91.15€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 12 mm de dia. × 32 mm de haut (0,47 × 1,26 po)
  • Bouchon serti de 11 mm (0,43 po)
  • 1,8 ml (0,06 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / silicone
12 mm
1,8 mL
Polypropylène
32 mm
9 mm
Bleu
Verre borosilicaté
1,25 in
Bouchon à vis
100/boîte