Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ E-Z™
Flacons d’échantillonnage automatique en verre avec une grande ouverture
Marque:  DWK Life Sciences 225179
Code produit. 10614343
  • 248.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 12 mm de dia. × 32 mm de haut (0,47 × 1,26 po)
  • Bouchon serti de 11 mm (0,43 po)
  • 1,8 ml (0,06 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
transparent
Verre de silice
1,25 in
32 mm
11 mm
12 mm
1,8 mL
Serti / à clipser
100/boîte