Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis externe
Le bouchon à vis à filetage externe peut être facilement retiré d’une seule main
237.00€ - 500.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Naturel |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0,47 in |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Marking Spot | Stérilité | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Marking Spot | Stérilité | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11734269
|
DWK Life Sciences
W985860 |
1,2 ml | Oui | Stérile | 35 mm |
237.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11744269
|
DWK Life Sciences
W985861 |
2 mL | Oui | Stérile | 49 mm |
253.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11764279
|
DWK Life Sciences
W985851 |
2 mL | Non | Non stérile | 49 mm |
398.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11754279
|
DWK Life Sciences
W985850 |
2 mL | Oui | Non stérile | 49 mm |
500.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le flacon cryogénique à fond rond rigoureux permet une FCR maximale de 17 000 × g
- Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
- Le lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine, stérile et apyrogène garantit l’intégrité des échantillons
- En polypropylène vierge cryogénique à faible liaison
Spécification
Naturel | |
Naturel | |
PP | |
Externe | |
Oui | |
DOT, IATA |
0,47 in | |
12 mm | |
Rond | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis externe