Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis externe
Le bouchon à vis à filetage externe peut être facilement retiré d’une seule main
Marque: DWK Life Sciences W985851
335.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21935" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.63080kg
Description
- Le flacon cryogénique à fond rond rigoureux permet une FCR maximale de 17 000 × g
- Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
- Le lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine, stérile et apyrogène garantit l’intégrité des échantillons
- En polypropylène vierge cryogénique à faible liaison
Spécification
Naturel | |
Naturel | |
PP | |
2 mL | |
Rond | |
Oui | |
Bouchon à vis | |
1000/boîte | |
Non |
0.47 in | |
12 mm | |
Non stérile | |
1.92 in | |
Externe | |
Oui | |
49 mm | |
DOT, IATA |