Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis externe
Le bouchon à vis à filetage externe peut être facilement retiré d’une seule main
Marque:  DWK Life Sciences W985850
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.54010kg
Code produit. 11754279
  • 478.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Le flacon cryogénique à fond rond rigoureux permet une FCR maximale de 17 000 × g
  • Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
  • Le lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine, stérile et apyrogène garantit l’intégrité des échantillons
  • En polypropylène vierge cryogénique à faible liaison
Spécification
Spécification
Naturel
Naturel
PP
2 mL
Rond
Oui
Bouchon à vis
1000/boîte
Oui
0.47 in
12 mm
Non stérile
1.92 in
Externe
Oui
49 mm
DOT, IATA