Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis externe
Le bouchon à vis à filetage externe peut être facilement retiré d’une seule main
Marque: DWK Life Sciences W985861
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le flacon cryogénique à fond rond rigoureux permet une FCR maximale de 17 000 × g
- Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
- Le lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine, stérile et apyrogène garantit l’intégrité des échantillons
- En polypropylène vierge cryogénique à faible liaison
Spécification
Naturel | |
Naturel | |
PP | |
2 mL | |
Rond | |
Oui | |
Bouchon à vis | |
500/boîte | |
Oui |
0,47 in | |
12 mm | |
Stérile | |
1,92 in | |
Externe | |
Oui | |
49 mm | |
DOT, IATA |