Learn More
DWK Life Sciences ™Joints en aluminium à capsule centrale détachable Wheaton, sans revêtement
Les capsules déchirables se retirent complètement pour permettre de verser le contenu du flacon. Les joints déchirables en aluminium non revêtus Wheaton™ avec opercule central détachable sont disponibles dans une vaste gamme de tailles et de couleurs.
122.00€ - 323.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Quantité | 1000/boîte |
Type | Capsule détachable |
Code produit | Marque | Type | Couleur | Quantité | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Couleur | Quantité | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10194172
|
DWK Life Sciences
224183-01 |
Capsule détachable | Naturel | 1000/boîte | 20 mm |
323.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10022372
|
DWK Life Sciences
224182-01 |
Capsule détachable | Naturel | 1000/boîte | 13 mm |
122.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10331772
|
DWK Life Sciences
224187-01 |
Capsule détachable | Naturel | 1000/boîte | 30 mm |
169.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11788779
|
DWK Life Sciences
224182-07 |
Capsule détachable | Vert | 1000/boîte | 13 mm |
159.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10532444
|
DWK Life Sciences
224183-07 |
Capsule détachable | Vert | 1000/boîte | 20 mm |
141.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Bonnes propriétés barrières
- Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
- Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, entre autres
Spécification
Aluminium | |
1000/boîte | |
Capsule détachable |