Learn More
DWK Life Sciences ™Joints en aluminium à capsule centrale détachable Wheaton, sans revêtement
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Vert
Taille du bouchon:
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
30 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Bonnes propriétés barrières
- Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
- Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, entre autres
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type | Capsule détachable |
| Taille du bouchon | 20 mm |