Learn More
DWK Life Sciences ™Joints en aluminium à capsule centrale détachable Wheaton, sans revêtement
Les capsules déchirables se retirent complètement pour permettre de verser le contenu du flacon. Les joints déchirables en aluminium non revêtus Wheaton™ avec opercule central détachable sont disponibles dans une vaste gamme de tailles et de couleurs.
Marque: DWK Life Sciences 224183-01
128.71 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bonnes propriétés barrières
- Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
- Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, entre autres
Specifications
Naturel | |
1000/boîte | |
20 mm |
Aluminium | |
Capsule détachable |