Learn More
DWK Life Sciences ™Joints en aluminium à capsule centrale détachable Wheaton, sans revêtement
Les capsules déchirables se retirent complètement pour permettre de verser le contenu du flacon. Les joints déchirables en aluminium non revêtus Wheaton™ avec opercule central détachable sont disponibles dans une vaste gamme de tailles et de couleurs.
Marque:  DWK Life Sciences 224187-01
160.55 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10331772
  • 169.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bonnes propriétés barrières
  • Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
  • Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, entre autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
1000/boîte
30 mm
Aluminium
Capsule détachable