Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique Wheaton™ avec fond conique
En PP
Marque:  DWK Life Sciences 225235
Code produit. 12453671
  • 254.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Taille : 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 po)
  • Capacité : 0,75 ml (0,02 oz.)
  • Bouchon à sertir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12 mm
0,75 mL
0,026 oz.
À sertir/clipser
1000/boîte
PP
1,25 in
Conique
32 mm
11 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique Wheaton™ avec fond conique > Flacon d’échantillonnage automatique