Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
141.00€ - 625.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Type de sortie | Luer-Slip mâle |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau (membrane) | Porosité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau (membrane) | Porosité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16695695
|
Cytiva
9917-2504 |
25 mm | PVDF | 0,45 μm | Non stérile |
198.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16605705
|
Cytiva
9918-2504 |
25 mm | Nylon | 0,45 μm | Non stérile |
152.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16635705
|
Cytiva
9920-2502 |
25 mm | PTFE | 0,2 μm | Non stérile |
151.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16675705
|
Cytiva
9921-2502 |
25 mm | PTFE | 0,2 μm | Non stérile |
625.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16645705
|
Cytiva
9920-2504 |
25 mm | PTFE | 0,45 μm | Non stérile |
151.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16685705
|
Cytiva
9921-2504 |
25 mm | PTFE | 0,45 μm | Non stérile |
625.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16615705
|
Cytiva
9920-1302 |
13 mm | PTFE | 0,2 μm | Non stérile |
141.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16655705
|
Cytiva
9921-1302 |
13 mm | PTFE | 0,2 μm | Non stérile |
540.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16625705
|
Cytiva
9920-1304 |
13 mm | PTFE | 0,45 μm | Non stérile |
141.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16665705
|
Cytiva
9921-1304 |
13 mm | PTFE | 0,45 μm | Non stérile |
540.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Operating Pressure: 67.5 psi
- Nonsterile; not individually wrapped
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
Luer-Slip mâle |
Non stérile | |
Raccord Luer Lock femelle |