Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marque:  Cytiva 9917-2504
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Code produit. 16695695
  • 198.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
Description
Pression de fonctionnement : 67,5 psi
Spécification
Spécification
1,53 g
PTFE
0,45 μm
3,45 mm
Raccord Luer Lock femelle
100 unités
25 mm
Oui
PVDF
Non stérile
PP
Luer-Slip mâle
24,5 x 29,2 mm