Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marque:  Cytiva 9921-1304
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 16665705
  • 540.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
Pression de fonctionnement : 67,5 psi
Spécification
Spécification
0,52 g
PTFE
0,45 μm
Polypropylène
Luer-Slip mâle
19,6 x 16,9 mm
Oui
PTFE
Non stérile
Raccord Luer Lock femelle
500 pièces
13 mm