Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marque:  Cytiva 9920-1304
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Code produit. 16625705
  • 141.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 11-09-2024
Description
Pression de fonctionnement : 67,5 psi
Spécification
Spécification
0,52 g
PTFE
0,45 μm
Polypropylène
Luer-Slip mâle
19,6 x 16,9 mm
Oui
PTFE
Non stérile
Raccord Luer Lock femelle
100 unités
13 mm