Learn More
Cytiva Filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™, de type QM-A, ronds
Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols. Les filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™ sont numérotés séquentiellement conformément aux normes de l’United States Environmental Protection Agency (EPA, Agence américaine de protection de l’environnement) et conviennent à la plupart des applications.
272.45€ - 870.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330624
|
Cytiva
1851-025 |
25 mm |
272.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303345
|
Cytiva
1851-101 |
101,6 mm |
530.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313355
|
Cytiva
1851-085 |
85 mm |
585.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393345
|
Cytiva
1851-050 |
50 mm |
354.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343345
|
Cytiva
1851-082 |
82 mm |
448.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383345
|
Cytiva
1851-150 |
150 mm |
870.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353345
|
Cytiva
1851-090 |
90 mm |
590.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393335
|
Cytiva
1851-045 |
45 mm |
308.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373345
|
Cytiva
1851-118 |
118 mm |
760.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313345
|
Cytiva
1851-032 |
32 mm |
292.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340624
|
Cytiva
1851-037 |
37 mm |
312.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10455211
|
Cytiva
1851-047 |
47 mm |
473.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323345
|
Cytiva
1851-055 |
55 mm |
363.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols.Les filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™ sont numérotés séquentiellement conformément aux normes de l’United States Environmental Protection Agency (EPA, Agence américaine de protection de l’environnement) et conviennent à la plupart des applications.
- Résistance à une température maximale de 500°C
- Sans liant
- Capacité de charge élevée
- Débits rapides (débit d’air de 6,4 s/100 ml/po2)
- Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols
- Ces filtres conviennent aux échantillonnages et analyses PM10
Spécification
Rond | |
Grade QM-A |