Learn More
Cytiva Filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™, de type QM-A, ronds
Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols. Les filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™ sont numérotés séquentiellement conformément aux normes de l’United States Environmental Protection Agency (EPA, Agence américaine de protection de l’environnement) et conviennent à la plupart des applications.
Marque: Cytiva 1851-032
265.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols.Les filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™ sont numérotés séquentiellement conformément aux normes de l’United States Environmental Protection Agency (EPA, Agence américaine de protection de l’environnement) et conviennent à la plupart des applications.
- Résistance à une température maximale de 500°C
- Sans liant
- Capacité de charge élevée
- Débits rapides (débit d’air de 6,4 s/100 ml/po2)
- Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols
- Ces filtres conviennent aux échantillonnages et analyses PM10
Spécification
6,3 s/100 ml/posup2/sup | |
Rond | |
Utilisé pour léchantillonnage de lair dans les gaz acides, les cheminées, les conduits et les aérosols, en particulier à des températures élevées jusqu’à 500deg;C et dans les tests PM-10. Filtres à utiliser dans la surveillance de lair ambiant PM-10 de lEPA américaine. | |
100 / boîte | |
475 μm | |
S/O | |
1,2 in | |
32 mm |
85 g/m2 | |
Quartz haute pureté | |
Grade QM-A | |
Rond | |
Filtre d'échantillonnage d'air | |
S/O | |
32 mm |