Learn More
Cytiva Filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™, de type QM-A, ronds
Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols. Les filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™ sont numérotés séquentiellement conformément aux normes de l’United States Environmental Protection Agency (EPA, Agence américaine de protection de l’environnement) et conviennent à la plupart des applications.
Marque: Cytiva 1851-045
Code nomenclature Nacres: JA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols.Les filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™ sont numérotés séquentiellement conformément aux normes de l’United States Environmental Protection Agency (EPA, Agence américaine de protection de l’environnement) et conviennent à la plupart des applications.
- Résistance à une température maximale de 500°C
- Sans liant
- Capacité de charge élevée
- Débits rapides (débit d’air de 6,4 s/100 ml/po2)
- Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols
- Ces filtres conviennent aux échantillonnages et analyses PM10
Spécification
Rond | |
Échantillonnage de l’air dans les gaz acides, les cheminées, les conduits et les aérosols | |
450 μm |
2,2 μm | |
Grade QM-A | |
45 mm |