Learn More
Cytiva Filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™, de type QM-A, ronds
Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols. Les filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™ sont numérotés séquentiellement conformément aux normes de l’United States Environmental Protection Agency (EPA, Agence américaine de protection de l’environnement) et conviennent à la plupart des applications.
Marque: Cytiva 1851-050
Code nomenclature Nacres: JA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols.Les filtres d’échantillonnage d’air en quartz Whatman™ sont numérotés séquentiellement conformément aux normes de l’United States Environmental Protection Agency (EPA, Agence américaine de protection de l’environnement) et conviennent à la plupart des applications.
- Résistance à une température maximale de 500°C
- Sans liant
- Capacité de charge élevée
- Débits rapides (débit d’air de 6,4 s/100 ml/po2)
- Utilisés dans de nombreuses applications de filtration pour l’échantillonnage de l’air, notamment l’échantillonnage des gaz acides, cheminées, conduits et aérosols
- Ces filtres conviennent aux échantillonnages et analyses PM10
Spécification
6,3 s/100 ml/po2 | |
Quartz haute pureté | |
Grade QM-A | |
Rond | |
Filtre d'échantillonnage d'air | |
50 mm |
Rond | |
Utilisé pour l'échantillonnage de l'air dans les gaz acides, les cheminées, les conduits et les aérosols, en particulier à des températures élevées jusqu’à 500°'C et dans les tests PM-10. Filtres à utiliser dans la surveillance de l'air ambiant PM-10 de l'EPA américaine. | |
100 pièces | |
475 μm | |
50 mm |